Tisk…
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200059-1G PC200059-250MG PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA 1490 CZK
APOSPC200059-1G APOSPC200059-250MG APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉FN₂O₂
MW: 208,1900 g/mol
Bod tání: 146…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659035
CAS číslo: 367500-93-4