3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200058-1G
PC200058-5G
PC200058-250MG
APOSPC200058-1GEA
2530
CZK
APOSPC200058-1G
APOSPC200058-5G
APOSPC200058-250MG
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Vzorec:
C₃H₂F₃N₃ Bod tání: 77…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847494 CAS číslo: 60406-75-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...