Tisk…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200056-1G PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA 14220 CZK
APOSPC200056-1G APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Bod tání: 285…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827776
CAS číslo: 1065092-49-0