Tisk…
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-7-azaindole
PC200049-5G
APOSPC200049-5GEA 4140 CZK
APOSPC200049-5G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C7H5FN2
MW: 136,1300 g/mol
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659678
CAS číslo: 866319-00-8