Tisk…
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC200043-1G PC200043-500MG PC200043-5G
APOSPC200043-1GEA 7670 CZK
APOSPC200043-1G APOSPC200043-500MG APOSPC200043-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Vzorec: C₇H₉F₃N₂O
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794530
CAS číslo: 169213-78-9