2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200042-1G
PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA
9560
CZK
APOSPC200042-1G
APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₄F₃NO₅ Bod tání: 135…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800581 CAS číslo: 561304-40-3 |