Tisk…
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200041-1G PC200041-25G
APOSPC200041-1GEA 1780 CZK
APOSPC200041-1G APOSPC200041-25G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034541
CAS číslo: 657-15-8