Tisk…
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200039-1G PC200039-500MG PC200039-5G
APOSPC200039-1GEA 5720 CZK
APOSPC200039-1G APOSPC200039-500MG APOSPC200039-5G
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Vzorec: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
Bod tání: 242…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801051
CAS číslo: 477857-25-3