Tisk…
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 4500 CZK
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Vzorec: C₈H₃F₆N₃O
MW: 271,12 g/mol
Bod tání: >290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827802
CAS číslo: 89990-37-4