Tisk…
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 1870 CZK
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11616884
CAS číslo: 1187732-69-9