Tisk…
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200024-1G PC200024-500MG
APOSPC200024-1GEA 8870 CZK
APOSPC200024-1G APOSPC200024-500MG
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₇F₃O₃
MW: 244,17 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573541
CAS číslo: 1407521-92-9