Tisk…
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200023-100MG PC200023-250MG
APOSPC200023-100MGEA 2360 CZK
APOSPC200023-100MG APOSPC200023-250MG
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₇F₃O₃
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573538
CAS číslo: 1407521-96-3