Tisk…
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200021-1G PC200021-500MG
APOSPC200021-1GEA 8870 CZK
APOSPC200021-1G APOSPC200021-500MG
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Vzorec: C₁₇H₁₆BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573516
CAS číslo: 1407516-40-8