Tisk…
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
PC200019-1G PC200019-500MG
APOSPC200019-1GEA 7670 CZK
APOSPC200019-1G APOSPC200019-500MG
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO
MW: 217,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044815
CAS číslo: 56326-98-8