2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200017-1G
PC200017-500MG
APOSPC200017-1GEA
15310
CZK
APOSPC200017-1G
APOSPC200017-500MG
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Vzorec:
C₈H₆FNO₄S MW: 231.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22573544 CAS číslo: 1247021-61-9 |