Tisk…
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-3-iodobenzyl alcohol
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 6450 CZK
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₆FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396949
CAS číslo: 227609-87-2