Tisk…
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 2900 CZK
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622814
CAS číslo: 658066-43-4