Tisk…
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200010-1G PC200010-500MG
APOSPC200010-1GEA 9560 CZK
APOSPC200010-1G APOSPC200010-500MG
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Vzorec: C₁₁H₆ClFOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573546
CAS číslo: 207852-56-0