Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC200006-1G
PC200006-5G
PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA
1870
CZK
APOSPC200006-1G
APOSPC200006-5G
APOSPC200006-10G
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Vzorec:
C₈H₆Cl₂FNO₂ Bod varu: 95…97 °C/2…3mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09757511 CAS číslo: 82671-03-2 |