Tisk…
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 8870 CZK
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573532
CAS číslo: 1407516-46-4