Tisk…
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200004-1G PC200004-500MG
APOSPC200004-1GEA 3150 CZK
APOSPC200004-1G APOSPC200004-500MG
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃N₃O₂S
MW: 327,71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22383949
CAS číslo: 1206641-15-7