Tisk…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200003-1G PC200003-500MG
APOSPC200003-1GEA 4770 CZK
APOSPC200003-1G APOSPC200003-500MG
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
Vzorec: C₉H₁₀ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22383956
CAS číslo: 1393845-79-8