Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1999-1G
PC1999-5G
PC1999-10G
APOSPC1999-1GEA
992
CZK
APOSPC1999-1G
APOSPC1999-5G
APOSPC1999-10G
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Kobayashi's Reagent
Vzorec:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043323 CAS číslo: 79060-88-1 |