2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1994-1G
PC1994-250MG
PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA
2490
CZK
APOSPC1994-1G
APOSPC1994-250MG
APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₇FN₂O Bod tání: 146…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03428522 CAS číslo: 63069-49-8 |