Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 705 CZK
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684210
CAS číslo: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III