Tisk…
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1975-1G PC1975-25G PC1975-5G
APOSPC1975-1GEA 2250 CZK
APOSPC1975-1G APOSPC1975-25G APOSPC1975-5G
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
Vzorec: C₆H₇F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093320
CAS číslo: 186907-75-5