Tisk…
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-2-fluorobenzoate, 3-Amino-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 953 CZK
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923265
CAS číslo: 1195768-18-3