Tisk…
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-100GEA 3410 CZK
APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂I
Bod varu: 71 °C/14mmHg
Bod tání: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039247
CAS číslo: 13697-89-7