Tisk…
2-Amino-3-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1957-25G PC1957-5G PC1957-100G
APOSPC1957-25GEA 3230 CZK
APOSPC1957-25G APOSPC1957-5G APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Bod tání: 39…45 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114135
CAS číslo: 21717-95-3