4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC1950-1KG
PC1950-250G
PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA
1040
CZK
APOSPC1950-1KG
APOSPC1950-250G
APOSPC1950-5KG
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO₂ Bod varu: 220…223 °C Bod tání: –2 °C Hustota: 1,511 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007084 CAS číslo: 121-17-5 UN: 2307 ADR: 6.1,II |