Tisk…
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1947-25G PC1947-5G PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA 5360 CZK
APOSPC1947-25G APOSPC1947-5G APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Vzorec: C₆H₃F₉O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094140
CAS číslo: 39187-41-2