Tisk…
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 7050 CZK
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Bod varu: 65…67 °C
Hustota: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011747
CAS číslo: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 1993
ADR: 3,III