Tisk…
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 622 CZK
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Bod tání: 117,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039323
CAS číslo: 162101-31-7