Tisk…
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 3580 CZK
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,630 g/mol
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153097
CAS číslo: 1701-26-4