Tisk…
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1939-1G PC1939-5G
APOSPC1939-1GEA 2690 CZK
APOSPC1939-1G APOSPC1939-5G
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Bod varu: 56…59 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068123
CAS číslo: 175277-30-2