Tisk…
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 705 CZK
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod varu: 91…93 °C/69mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052900
CAS číslo: 22123-14-4