Tisk…
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 2320 CZK
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.17 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823965
CAS číslo: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7