Tisk…

1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 7710 CZK
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Vzorec: C₂HClF₃I
Bod varu: 77 °C/630mmHg
Hustota: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042138
CAS číslo: 354-26-7
EINECS: 206-553-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR