Tisk…
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 5630 CZK
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃I
Bod varu: 58…60 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,9802 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042562
CAS číslo: 141738-80-9