Tisk…
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1931E-5G
APOSPC1931E-5GEA 827 CZK
APOSPC1931E-5G
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,541 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153095
CAS číslo: 76041-71-9