Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 2400 CZK
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Bod varu: 120…122 °C/27mmHg
Bod tání: 42…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042525
CAS číslo: 6294-93-5
UN: 3261
ADR: 8,III