Tisk…
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 1040 CZK
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276579
CAS číslo: 59611-55-1