Tisk…
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1930-25G PC1930-5G PC1930-100G PC1930-500G
APOSPC1930-25GEA 662 CZK
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G APOSPC1930-100G APOSPC1930-500G
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
5-Chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Bod varu: 156 °C
Hustota: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018504
CAS číslo: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
UN: 1993
ADR: 3,III