Tisk…
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 1410 CZK
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Bod varu: 88…92 °C/24mmHg
Bod tání: 43 °C
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412182
CAS číslo: 144584-65-6