Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 705 CZK
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Vzorec: C₁₁H₉F₃O
Bod varu: 118 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052848
CAS číslo: 80992-93-4