Tisk…
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-100GEA 1620 CZK
APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
4-Chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Bod varu: 158 °C
Hustota: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000571
CAS číslo: 452-75-5
UN: 1993
ADR: 3,III