Tisk…
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 7440 CZK
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
3-Chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 92…94 °C/86mmHg
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042115
CAS číslo: 85089-31-2
UN: 1993
ADR: 3,III