Tisk…
3-Chloro-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 417 CZK
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine
3-Chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod varu: 162 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114144
CAS číslo: 1480-64-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III