Tisk…
2-Chloro-6-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1910-100G PC1910-500G
APOSPC1910-100GEA 662 CZK
APOSPC1910-100G APOSPC1910-500G
2-Chloro-6-fluorotoluene 97%
2-Chloro-6-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 154…156 °C
Hustota: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000570
CAS číslo: 443-83-4
EINECS: 207-141-9
UN: 1993
ADR: 3,III