Tisk…
2-Chloro-4-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
PC1890-250G PC1890-1KG PC1890-5KG PC1890-10KG
APOSPC1890-250GEA 787 CZK
APOSPC1890-250G APOSPC1890-1KG APOSPC1890-5KG APOSPC1890-10KG
2-Chloro-4-fluorotoluene 98%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Bod varu: 154…156 °C
Hustota: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000572
CAS číslo: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III